Tubing connectors for threaded connection caps
Fournisseur: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
01350000 01350001 01360001 01360000
201-1032EA 2.1 EUR InStock
201-1032 201-1193 201-1034 201-1033
Tubing connectors for threaded connection caps
Raccords et connecteurs
PP with silicone seals.
  • Suitable for threaded connection caps with GL 14 and GL 18 threads
  • Robust
Informations de commande: Caps can be ordered separately.
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité