L(+)-Leucine 98.5-100.5% (base substance sèche), Ultrapure
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: L-Leucine(S)-(+)-LeucineH-Leu-OHLeu
J18280.A1EA 261 EUR InStock
J18280.A1
L(+)-Leucine 98.5-100.5% (base substance sèche), Ultrapure
L(+)-Leucine
Formule: C₆H₁₃NO₂
MW: 131,17 g/mol
Point de fusion: >300 °C
Densité: 1,293 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002617
Numéro CAS: 61-90-5
EINECS: 200-522-0
Merck Index: 14,05451
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (Dry Basis) 98.5 - 101.5%
Identification (FTIR) Conforms
Residue on Ignition ≤0.4%
Loss on Drying ≤0.2%
Optical Rotation +14.9 - 17.3° (c=4 in 6 N HCl Dry Basis)
Individual Impurities (Thin Layer Chromatography) ≤0.5%
Total Impurities (Thin Layer Chromatography) ≤2.0%
Trace Metal, Heavy Metals (Pb) ≤15 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité