L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
n-Heptane 99, HiPerSolv CHROMANORM® LC-MS
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
Synonyms: high purity solvents
Nitrogen_filled
84899.320EA 178 EUR InStock
84899.320 84899.290
n-Heptane 99, HiPerSolv CHROMANORM® LC-MS
n-Heptane
Formule: H₃C(CH₂)₅CH₃
MW: 100.20 g/mol
Point d'ébullition: 98.4 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –90,6 °C
Point d'éclair: -4
Numéro MDL: MFCD00009544
Numéro CAS: 142-82-5
ONU: 1206
ADR: 3 II
Merck Index: 13,04679
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8ff97126664c92362bf0aa2645719548c99f0533&vid=6722523a326fdf1ebabd08a2b8656dd57300787f&prid=web&clid=SAPDAM
Limited Time Sale
Certains articles ci-dessous sont en promotion
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (on anhydrous substance) ≥ 99 %
Acidity ≤ 0.0002 meq/g
Alkalinity ≤ 0.0002 meq/g
Evaporation residue ≤ 1 ppm
Water ≤ 50 ppm
Ag (Silver) ≤ 10 ppb
Al (Aluminium) ≤ 25 ppb
Ca (Calcium) ≤ 25 ppb
Cu (Copper) ≤ 10 ppb
Fe (Iron) ≤ 10 ppb
K (Potassium) ≤ 10 ppb
Mg (Magnesium) ≤ 10 ppb
Mn (Manganese) ≤ 10 ppb
Na (Sodium) ≤ 50 ppb
Ni (Nickel) ≤ 10 ppb
Pb (Lead) ≤ 10 ppb
Zn (Zinc) ≤ 10 ppb
Transmittance (195 nm) ≥ 10 %
Transmittance (210 nm) ≥ 50 %
Transmittance (220 nm) ≥ 80 %
Transmittance (245 nm) ≥ 95 %
Transmittance (290 nm) ≥ 99 %
COMMANDE
Appel de prix
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un e-mail à vwr.be@vwr.com
Une documentation supplémentaire peut être nécessaire pour l'achat de cet article. Un représentant de VWR vous contactera si nécessaire.
Ce produit a été bloqué par votre organisation. Contacter votre service d'achat pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Les produits marqués de ce symbole ne seront bientôt plus disponibles - vente jusqu'à épuisement de stock. Des alternatives peuvent être disponibles en recherchant le code article VWR indiqué ci-dessus. Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, veuillez contacter notre Service Clientèle au 016 385 011.
Collapse All
Type de conditionnement Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Glass bottle 1 L 84899.290
Flacon Verre 2,5 L 84899.320P
Promotion
Valable jusque au 30/04/2025
Générer des étiquettes code à barres. Format des étiquettes code à barres.: 
Créer une page catalogue sous forme pdf
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité