Acide γ-morpholinopropanesulfonique (MPOS) ≥98.5% (base substance sèche), Ultrapure
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
J19256.A1 J19256.22
J19256.A1EA 333 EUR InStock
J19256.A1 J19256.22
Acide γ-morpholinopropanesulfonique (MPOS) ≥98.5% (base substance sèche), Ultrapure
Acide γ-morpholinopropanesulfonique (MOPS)
Formule: C₇H₁₅NO₄S
MW: 209,27 g/mol
Point de fusion: 277…280 °C (dec.)
Point d'éclair: 110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006183
Numéro CAS: 1132-61-2
EINECS: 214-478-5
Merck Index: 14,06265
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (Dry Basis) ≥98.5%
Assay Absorbance (250 nm, 1 M, 1 cm) ≤0.1
Chloride Content ≤0.01%
Identification (FTIR) Conforms
Residue on Ignition ≤0.1%
Impurity Content Sulphate (SO₄) ≤0.02%
Loss on Drying ≤0.5%
pKa (20 °C) 7.20 ±0.15
Iron (Fe) ≤5 ppm
Lead (Pb) ≤10 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité