Polyéthylèneglycol 6.000, en paillettes, Ultrapure
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: PEG 6.000
J19972.A7EA 363 EUR InStock
J19972.A7 J19972.A1
Polyéthylèneglycol 6.000, en paillettes, Ultrapure
Polyéthylèneglycol 6.000
Application includes differential precipitation of DNA, enhances hybridisation rate of nucleic acids, improves efficiency of end-labeling with T4 polynucleotide kinase, used in ligation of blunt ended DNA, precipitates bacteriophage ± particles and plasmid DNA, used in preparing single-stranded M13 DNA and promotes cell fusion.
Formule: H(OCH₂CH₂)nOH
MW: 6000 g/mol
Point de fusion: 60…63 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01779614
Numéro CAS: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2
Merck Index: 14,07568
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité