Sodium azoture 99+%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
J21610.22 J21610.36 J21610.A1
J21610.22EA 95.2 EUR InStock
J21610.22 J21610.36 J21610.A1
Sodium azoture 99+%
Sodium azoture
Formule: NaN₃
MW: 65,01 g/mol
Point de fusion: ∼275 °C (dec.)
Densité: 1.846 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003536
Numéro CAS: 26628-22-8
EINECS: 247-852-1
ONU: 1687
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,08581
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Form White crystalline powder
Assay (Unspecified) ≥99.0%
Loss on Drying ≤0.5%
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité