Sodium chlorure ≥99.0% ACS, Ultrapure
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
J21618.A1 J21618.A9 J21618.A7 J21618.36
J21618.A1EA 95.3 EUR InStock
J21618.A1 J21618.A9 J21618.A7 J21618.36
Sodium chlorure ≥99.0% ACS, Ultrapure
Sodium chlorure
Formule: NaCl
MW: 58,44 g/mol
Point d'ébullition: 1413 °C
Point de fusion: 801 °C
Densité: 2.165 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003477
Numéro CAS: 7647-14-5
EINECS: 231-598-3
Merck Index: 14,08599
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Chlorate and Nitrate (NO₃) ≤0.003%
Assay ≥99.0%
Residual Halide Bromide (Br) ≤0.01%
Residual Halide Iodide (I) ≤0.002%
Impurity Content Phosphate (PO₄) ≤5 ppm
Impurity Content Sulphate (SO₄) ≤0.004%
Insoluble Material ≤0.005%
pH (5%, H₂O, 25 °C) 5.0 - 9.0
Barium (Ba) Passes Test
Calcium (Ca) ≤0.002%
Heavy Metal (Pb) ≤5 ppm
Iron (Fe) ≤2 ppm
Magnesium (Mg) ≤0.001%
Potassium (K) ≤0.005%
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité