DL-Sérine (pas d'origine animale) 98,5+% (base substance sèche)
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: H-DL-Ser-OH(±)-Sérine
J21486.A1EA 1400 EUR InStock
J21486.A1 J21486.22
DL-Sérine (pas d'origine animale) 98,5+% (base substance sèche)
DL-Sérine
Formule: C₃H₇NO₃
MW: 105,09 g/mol
Point de fusion: ∼ 240 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064223
Numéro CAS: 302-84-1
EINECS: 206-130-6
Merck Index: 14,08460
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (Dry Basis) ≥98.5%
Chloride Content ≤0.021%
Identification (FTIR) Conforms
Residue on Ignition ≤0.1%
Impurity Content Sulphate (SO₄) ≤0.05%
Loss on Drying ≤0.3%
Heavy Metals (Pb) ≤20 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité