Tris-(hydroxyméthyl) aminométhane (TRIS, Trométamol) 99.0-101.0% (base substance sèche)
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
J22674.A1 J22674.A7 J22674.36
J22674.A1EA 114 EUR InStock
J22674.A1 J22674.A7 J22674.36
Tris-(hydroxyméthyl) aminométhane (TRIS, Trométamol) 99.0-101.0% (base substance sèche)
Tris(hydroxymethyl)aminomethane (TRIS, Trometamol)
Formule: NH₂C(CH₂OH)₃
Point d'ébullition: 219…220 °C (10 mmHg)
Point de fusion: 171…172 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004679
Numéro CAS: 77-86-1
EINECS: 201-064-4
Merck Index: 14,09772
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=11a03d1ab6b2c11b9a2c83f0a73fc4264cec0110&vid=81895d1047698a1dfe0d7ffb45301528644796fd&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (Dry Basis) 99.0 - 101.0%
Assay Absorbance (250 nm, 1 M, 1 cm) ≤0.1
Assay Absorbance (290 nm, 40%, 1 cm) ≤0.2
Loss on Drying ≤1%
pH (5%, H₂O) 10.0 - 11.5
Identification (FTIR) Conforms
Residue on Ignition ≤0.1%
Insoluble Material ≤0.005%
Heavy Metals (Pb) ≤5 ppm
Iron (Fe) ≤5 ppm
pKa (20 °C) 8.30 ±0.15
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité