Taurine ≥98.5%, Ultrapure pour la biologie moléculaire
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
J75824.A1EA 217 EUR InStock
J75824.A1
Taurine ≥98.5%, Ultrapure pour la biologie moléculaire
Taurine
Formule: C₂H₇NO₃S
MW: 125,15 g/mol
Point de fusion: >300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008197
Numéro CAS: 107-35-7
EINECS: 203-483-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (unspecified) Absorbance (260 nm, 0.5 M, 1 cm) ≤0.2
Assay (unspecified) Absorbance (280 nm, 0.5 M, 1 cm) ≤0.2
Assay (unspecified) Ammonia (NH₃) ≤0.02%
Assay (unspecified) Use Test Functionally Tested for Electrophoresis
Assay (unspecified) ≥98.5%
Chloride Content ≤0.01%
Identification (FTIR) Conforms
Residue on Ignition ≤0.1%
Impurity Content Sulphate (SO₄) ≤0.01%
pH (5%, H₂O) 4.0 to 7.0
Solution Test (0.5 M, H₂O) Clear and Colourless
Arsenic (As) ≤2 ppm
Heavy Metals ≤10 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité