HEPES (Acide 4-(2-hydroxyéthyl)pipérazine-1-yléthanesulfonique) ≥99% (base substance sèche), en poudre, Ultrapure
Fournisseur: Thermo Scientific
J16926.A1 J16926.22 J16926.A7
J16926.A1EA 481 EUR InStock
J16926.A1 J16926.22 J16926.A7
HEPES (Acide 4-(2-hydroxyéthyl)pipérazine-1-yléthanesulfonique) ≥99% (base substance sèche), en poudre, Ultrapure
HEPES (Acide 4-(2-hydroxyéthyl)pipérazine-1-yléthanesulfonique)
Formule: C₈H₁₈N₂O₄S
Point de fusion: ∼ 236 °C (dec.)
Densité: 1.448 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006158
Numéro CAS: 7365-45-9
EINECS: 230-907-9
Merck Index: 14,04654
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4cdc09c866676149941b93b2cac8d453175059a2&vid=0b09e5b84ea34a806443c3071fad63e15e4e3433&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (Unspecified) ≥99.0% (Dry Basis)
Identification (FTIR) Conforms
pKa (20 °C) 7.55 ±0.15
A (250 nm, 1 M, 1 cm) ≤0.2
Loss on Drying ≤0.5%
Residue on Ignition ≤0.1%
Chloride (Cl) ≤0.005%
Phosphate (PO₄) ≤0.001%
Sulphate (SO₄) ≤0.01%
Iron (Fe) ≤5 ppm
Heavy Metals (Pb) ≤10 ppm
Assay (Unspecified) Absorbance (250 nm, 1 M, 1 cm) ≤0.2
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité