Agar, Ultrapure pour bactériologie
Fournisseur: Thermo Scientific
J10906.Q1 J10906.P5
J10906.Q1EA 1890 EUR InStock
J10906.Q1 J10906.P5
Agar, Ultrapure pour bactériologie
Agar
Agar is used extensively as a gelling agent in the preparation of bacteriological culture media.
Its main attributes are superior transparency, very reliable reproducibility and absence of inhibitors capable of hindering optimal development of microorganisms. Extraneous matter reduced to a minimum.
Point de fusion: 90 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00081288
Numéro CAS: 9002-18-0
EINECS: 232-658-1
Merck Index: 14,00184
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=36877cbcfaca6a0ace648ee20ae51b3467f2748c&vid=4295a0dcbc54bbbd374a5fb934297574c6848d32&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Gel Point (1.5%) 32 - 38 °C
Assay Gel Strength (1.5%) 550 - 950 gm/cm²
Assay Gel pH (1.5%) after Autoclaving 6.0 - 7.5
Ash ≤6.5%
Residual Water ≤12%
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité