2-[Bis(2-hydroxyéthyl)amino]-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol (BIS-TRIS) ≥98.5% (base substance sèche), Ultrapure
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
J12112.22EA 101 EUR InStock
J12112.22 J12112.A1 J12112.36
2-[Bis(2-hydroxyéthyl)amino]-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol (BIS-TRIS) ≥98.5% (base substance sèche), Ultrapure
2-[Bis(2-hydroxyéthyl)amino]-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol (BIS-TRIS)
Formule: C₈H₁₉NO₅
MW: 209,24 g/mol
Point de fusion: 102…105 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002853
Numéro CAS: 6976-37-0
EINECS: 230-237-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Absorbance (280 nm, 1 M, 1 cm) ≤0.4
Assay (dry basis) ≥98.5%
Identification (FTIR) Conforms
Loss on Drying ≤0.5%
pKa (20 °C) 6.50 ±0.15
Iron (Fe) ≤30 ppm
Lead (Pb) ≤10 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité