PCR Marker
Fournisseur: Alfa Aesar
J76710.XMEA 139 EUR InStock
J76710.XM
PCR Marker
Réactifs d'électrophorèse Marqueurs de poids moléculaires
PCR Marker is a mixture of 8 DNA bands ranging in size from 50 to 2000 bp in ready-to-load form supplied in gel loading buffer.
6X DNA Loading Buffer (OXG) with orange G and xylene cyanol FF is included for convenience to prepare PCR samples for agarose gel electrophoresis. The tracking dyes do not interfere with UV illumination of ethidium bromide stained gels.
Fragments: 2000 bp; 1500 bp; 1000 bp; 750 bp; 500 bp; 300 bp; 150 bp; 50 bp.
To use: Add 5 μl PCR Marker per gel lane.
The recommended amount for loading (5 μl) produces bands of high resolution for easy size estimation of PCR products.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité