Chlorure de choline 98+% (base substance sèche)
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Choline chlorure
J13410.P5EA 169 EUR InStock
J13410.P5 J13410.A9
Chlorure de choline 98+% (base substance sèche)
Chlorure de choline
Formule: HOH₂CCH₂N(CH₃)₃Cl
MW: 139,62 g/mol
Point de fusion: ∼305 °C (déc.)
Densité: ∼1,205 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011721
Numéro CAS: 67-48-1
EINECS: 200-655-4
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/68/17/2296817.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Form White crystalline powder
Assay (unspecified): 1,4-Dioxane Passes test
Assay (unspecified) ≥98.0% (dry basis)
Comment Protect from moisture. This material is hygroscopic.
Identification (FTIR) Conforms
Residue on ignition ≤ 0.05%
Water Content (Karl Fischer Titration) ≤ 0.5%
Trace Metal: Heavy Metals (Pb) ≤ 10 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité