TBS with Tween® (TBST), 20X solution, Molecular Biology Grade, ultrapure
Fournisseur: Thermo Scientific
J77500.K2 J77500.K8
J77500.K2EA 202 EUR InStock
J77500.K2 J77500.K8
TBS with Tween® (TBST), 20X solution, Molecular Biology Grade, ultrapure
Buffers Tampons d'électrophorèse Tampons de lavage
TBS is used in Western blotting protocols.
  • Contaminant Testing:
  • DNase (endo): Passes test
  • DNase (exo): Passes test
  • Protease: Passes test
Solution is 0,2 μm filtered and is supplied in an upright carton with a convenient dispensing spout.
Information de livraison: 20X TBS (Tris Buffered Saline) solution consisting of 500 mM Tris, 60 mM KCl, 2,8 M NaCl, and 1,0% Tween 20 in high purity dH₂O adjusted to pH 7,4.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité