Bétaïne solution 5 M, Ultrapure pour la biologie moléculaire
Fournisseur: Thermo Scientific
J77507.AB J77507.VX J77507.UX J77507.AE
J77507.ABEA 93.6 EUR InStock
J77507.AB J77507.VX J77507.UX J77507.AE
Bétaïne solution 5 M, Ultrapure pour la biologie moléculaire
Bétaïne
5M solution of betaine in deionized dH₂O. Functionally tested for use in PCR.
Formule: C₅H₁₁NO₂
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00012123
Numéro CAS: 107-43-7
EINECS: 203-490-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
DNase (endo) Passes test
DNase (exo) Passes test
RNase Passes test
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité