L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Indicateurs de niveau de liquide, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
9803-01EA 0 EUR InStock
9803-01 9803-03 9803-00
Indicateurs de niveau de liquide, J.T.Baker®
Capteurs de niveau
Ces indicateurs de niveau permettent une lecture numérique du volume approximatif de solvant restant dans le système CYCLE-TAINER.
  • Le signal peut également être utilisé pour commander des circuits de commutation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité