Sodium hydroxyde 25% en solution aqueuse, Réactif Biotech, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
Danger
0338-07EA 0 EUR InStock
0338-07 0338-09 0338-26
Sodium hydroxyde 25% en solution aqueuse, Réactif Biotech, J.T.Baker®
Sodium hydroxyde
Made from USP purified water and multicompendial sodium hydroxide pellets. Filtered through a 0.2 µm element. GMP manufactured product.
Formule: NaOH
Point d'ébullition: 119…135 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 9…10 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003548
Numéro CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
ONU: 1824
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
GMP Manufactured Product 24.5 - 25.5%
CAUTION: For Manufacturing, processing or repackaging ≤5 ppm
Assay (NaOH) 24.5 - 25.5 %
Chloride (Cl) ≤20 ppm
Heavy Metals (as Pb) ≤1 ppm
Iron (Fe) ≤2 ppm
Endotoxin Concentration (EU/mL) ≤2.0
Made from USP Purified Water and Sodium Hydroxide pellets, NF (Multicompendial) which meets BP, Ph.Eur. and JP Chemical Specifications
No Class 1,2,3 or other solvents are used or produced in the manufacturing or purification of the product.
Filtered through a 0.2 micron filter.
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité