ESD occupational shoes, slip-on, HACCP, Uni6, 36740
Fournisseur: ABEBA GMBH
36740/40 36740/46 36741/38 36741/35 36741/36 36741/37 36741/39 36741/40 36741/41 36741/42 36741/43 36741/44 36741/45 36741/46 36741/47 36741/48 36740/47 36740/45 36740/43 36740/48 36740/42 36740/35 36740/37 36740/38 36740/39 36740/36 36740/44 36740/41
ABEB36740/40EA 95.2 EUR InStock
ABEB36740/40 ABEB36740/46 ABEB36741/38 ABEB36741/35 ABEB36741/36 ABEB36741/37 ABEB36741/39 ABEB36741/40 ABEB36741/41 ABEB36741/42 ABEB36741/43 ABEB36741/44 ABEB36741/45 ABEB36741/46 ABEB36741/47 ABEB36741/48 ABEB36740/47 ABEB36740/45 ABEB36740/43 ABEB36740/48 ABEB36740/42 ABEB36740/35 ABEB36740/37 ABEB36740/38 ABEB36740/39 ABEB36740/36 ABEB36740/44 ABEB36740/41
ESD occupational shoes, slip-on, HACCP, Uni6, 36740
Chaussures et bottes
ESD shoes made from microfibre, an elasticated instep area and a TPU sole resistant to oil, fuel and animal fats.
  • Perspiration-absorbent special lining with Silver Point
  • Replaceable Soft Comfort insole; orthopaedic insoles possible
  • Sanitized® treatment reduces odour and bacterial growth
  • Foamed PU midsole
  • Slip resistant TPU sole
  • Washable at 30 °C
Suitable for use in kitchens and the food industry.
Colour: White or black
Certifications: EN 61340 (ESD); HACCP; DGUV 112-191; EN ISO 20347:2012; O2, FO, SRC.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité