ESD occupational shoes, lace-up, HACCP, Uni6, 36780
Fournisseur: ABEBA GMBH
36780/41 36780/40 36780/42 36780/35 36780/36 36780/37 36780/38 36780/39 36780/43 36780/44 36780/45 36780/46 36780/47 36780/48
ABEB36780/41EA 110 EUR InStock
ABEB36780/41 ABEB36780/40 ABEB36780/42 ABEB36780/35 ABEB36780/36 ABEB36780/37 ABEB36780/38 ABEB36780/39 ABEB36780/43 ABEB36780/44 ABEB36780/45 ABEB36780/46 ABEB36780/47 ABEB36780/48
ESD occupational shoes, lace-up, HACCP, Uni6, 36780
Chaussures et bottes
ESD shoes made from microfibre and a TPU sole resistant to oil, fuel and animal fats.
  • Perspiration-absorbent special lining with Silver Point
  • Replaceable Soft Comfort insole; orthopaedic insoles possible
  • Sanitized® treatment reduces odour and bacterial growth
  • Foamed PU midsole
  • Slip resistant TPU sole
  • Washable at 30 °C
Suitable for use in kitchens and the food industry.
Available in different colours.
Certifications: EN 61340 (ESD); HACCP; DGUV 112-191; EN ISO 20347:2012; O2, FO, SRC
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité