L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
DNA transfection reagent, DreamFect™ Gold
Fournisseur: OZ BIOSCIENCES
DG80500 DG81000 DG85000
OZBIDG80500EA 200.22 EUR InStock
OZBIDG80500 OZBIDG81000 OZBIDG85000
DNA transfection reagent, DreamFect™ Gold
Réactifs de transfection
DreamFect™ Gold transfection reagent allows transfecting all types of nucleic acids with a very high efficiency. Based on Tee-technology (Triggered Endosomal Escape), DreamFect™ Gold delivers a large quantity of nucleic acids leading to higher protein expression compared to other transfection reagents. It is fully and does not interfere with cellular mechanisms. Consequently, high cell viability is maintained in every experiment and any potential secondary effect is avoided.
  • High efficiency
  • Higher protein expression
  • Superior protein expression level
  • Avoid secondary effects
  • Serum compatible
  • Simple, rapid and easy to use
Store at –20 °C.
Information de livraison: Shipped at room temperature.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité