Transfection reagent, Pro-DeliverIN™
Fournisseur: OZ BIOSCIENCES
PI10100 PI10250 PI10500 PI11000
OZBIPI10100EA 204.48 EUR InStock
OZBIPI10100 OZBIPI10250 OZBIPI10500 OZBIPI11000
Transfection reagent, Pro-DeliverIN™
Réactifs de transfection
Pro-DeliverIN™ transfection reagent is an innovative reagent allowing intracellular delivery of biologically active proteins. This lipid-based formulation is serum compatible to deliver biologically functional proteins into living cells.
  • Intracellular delivery of functionally active proteins
  • Highly efficient in many primary cells and cell lines
  • Serum compatible
  • Non toxic
  • Straightforward protocol and ready to use reagent
Store at 4 °C.
Information de livraison: Shipped at room temperature. Pro-DeliverIN™ is provided with 100 µl of R-Phycoerythrin positive control.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité