Guard column holder for preparative HPLC columns, VarioPrep
Fournisseur: MACHEREY-NAGEL
718251 718256 718253 718255
MANA718251EA 271 EUR InStock
MANA718251 MANA718256 MANA718253 MANA718255
Guard column holder for preparative HPLC columns, VarioPrep
Supports de colonne de garde
VarioPrep (VP) guard column holders are needed for the installation of VP guard columns at VP preparative HPLC columns.
  • Ideal protection for your preparative main column
  • VP column system with minimised void volume
VP guard column are packed with NUCLEODUR® or NUCLEOSIL® adsorbents for HPLC.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité