L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Squalene emulsion, SqualVax
Fournisseur: OZ BIOSCIENCES
SQ0010 SQ0050 SQ0100
OZBISQ0010EA 176.79 EUR InStock
OZBISQ0010 OZBISQ0050 OZBISQ0100
Squalene emulsion, SqualVax
Protéines expression Réactifs pour l'expression protéique
SqualVax is an oil-in-water emulsion made of squalene droplets in a continuous aqueous phase. It is an important advantage over alternative oils that have been used in emulsion adjuvants, like Freund’s adjuvant that contains mineral oil (paraffin oil) and has long term persistence in organisms.
Squalene emulsion induces local stimulation and recruitment of DCs and granulocytes, differentiation of monocytes into DCs and increased uptake of antigen by DCs. The emulsion acts more specifically on macrophages present at the site of injection. This formulation enhances differentiation of monocytes towards a mature phenotype, thereby promoting migration of antigen-loaded cells to the draining lymph node.
Information de livraison: Shipped at room temperature.
Conditionnement: Store at +4 °C.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité