Transduction reagent, Viro-MICST™
Fournisseur: OZ BIOSCIENCES
VMX250 VMX500 VMX1000
OZBIVMX250EA 255.6 EUR InStock
OZBIVMX250 OZBIVMX500 OZBIVMX1000
Transduction reagent, Viro-MICST™
Réactifs de transfection
Viro-MICST™ transduction reagent allows genetically modifying cells directly on magnetic cell purification columns. Based on i-MICST™ Technology (Integrated Magnetic Immuno-Cell Sorting and Transfection/Transduction), this technology combines cell isolation and genetic modification in one simple and reliable integrated system. For efficient and selective gene delivery to target cells, Viro-MICST™ can be used in combination with any viral vector and allows you to reduce cell manipulation steps and save time and material.
  • Highly efficient
  • Rapid, simple, and ready to use
  • Suitable for all cells
Store at +4 °C.
Information de livraison: Shipped at room temperature.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité