Protein delivery reagent, Ab-DeliverIN™
Fournisseur: OZ BIOSCIENCES
AI20100 AI20250 AI20500 AI21000
OZBIAI20100EA 222.59 EUR InStock
OZBIAI20100 OZBIAI20250 OZBIAI20500 OZBIAI21000
Protein delivery reagent, Ab-DeliverIN™
Réactifs de transfection
Ab-DeliverIN™ transfection reagent is dedicated to the intracellular delivery of fully functional antibodies. It opens up new fields of investigation in proteomics, for instance to elucidate complex molecular mechanisms or to design new potential therapies.
  • Intracellular delivery of functionally active antibody
  • Highly efficient in many primary cells and cell lines
  • Serum compatible
  • Non toxic
  • Straightforward protocol and ready to use reagent
Store Ab-DeliverIN™ at 4 °C and FITC labeled IgG at –20 °C.
Information de livraison: Shipped at room temperature.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité