L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Transfection boosters, GeneBlaster™
Fournisseur: OZ BIOSCIENCES
GB20010 GB20011 GB20012 GB20013 GB20014
OZBIGB20010EA 162.95 EUR InStock
OZBIGB20010 OZBIGB20011 OZBIGB20012 OZBIGB20013 OZBIGB20014
Transfection boosters, GeneBlaster™
Réactifs de transfection
GeneBlaster™ transfection boosters are an innovative and efficient solution to improving gene expression levels. GeneBlaster™ kits are a set of chemicals designed to get higher and longer transgene expression levels.
  • Higher gene expression in many cells
  • Convenient for a large panel of adherent and suspension cells
  • Prolong in vitro gene expression
  • Successful with all genetic vectors
  • Simple, rapid, and easy to use
Store all GeneBlaster™ kits at +4 °C, except GeneBlaster™ Emerald at –20 °C.
Information de livraison: Shipped at room temperature.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité