L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Transfection reagent, in vivo PolyMag™
Fournisseur: OZ BIOSCIENCES
IV-PN30500 IV-PN31000 IV-TK30210 IV-KC30210
OZBIIV-PN30500EA 351.75 EUR InStock
OZBIIV-PN30500 OZBIIV-PN31000 OZBIIV-TK30210 OZBIIV-KC30210
Transfection reagent, in vivo PolyMag™
Réactifs de transfection
In vivo PolyMag™ transfection reagent has been designed for in vivo targeted transfection of various types of nucleic acids, such as DNA, RNA, oligonucleotides, using magnetic nanoparticles coated with specific polymers. DNA complexes can be easily administrated through various injection routes, such as systemic administration (intravenous, intra-artery) or local administration (intratumoral, intracerebroventricular).
  • Increased transfection efficiency
  • Targeted process (magnetically-driven)
  • Reduction of the systemic dissemination of vectors during injection
  • Reduction of the vector doses
  • Work under non permissive conditions (hypothermia, physiological flow conditions)
  • Penetration of the vector into tissues
  • MInimised toxicity
  • Universal suitable for all nucleic acids
Store at +4 °C.
Informations sur les accessoires: Needs to be used with a magnetic plate, available as a separate accessory or as part of a starter kit.
Information de livraison: Shipped at room temperature.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité