Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

7-Chloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid hydrate 95%

Fournisseur: Thermo Scientific
Attention

H35256.03EA 278 EUR InStock
H35256.03 H35256.MD
7-Chloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid hydrate 95%
7-Chloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid hydrate


Formule: C₈H₅ClN₂O₂·xH₂O
MW: 196,59 g/mol (anhy)
Point de fusion: ∼ 231 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22682814
Numéro CAS: 1020038-42-9
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité