General purpose thermometers, enclosed scale
Fournisseur: AMARELL, ARNO
G10016-FL G10000-FL G10000-FL-PTFE G10004-FL G10006-FL G10006-FL-PTFE G10008-FL G10010-FL G10010-FL-PTFE G10014-FL G10014-FL-PTFE
AMARG10016-FLEA 47.4 EUR InStock
AMARG10016-FL AMARG10000-FL AMARG10000-FL-PTFE AMARG10004-FL AMARG10006-FL AMARG10006-FL-PTFE AMARG10008-FL AMARG10010-FL AMARG10010-FL-PTFE AMARG10014-FL AMARG10014-FL-PTFE
General purpose thermometers, enclosed scale
Thermomètres Thermomètres analogiques
These general purpose standard thermometers are designed for daily use in the laboratory. Capillary prismatic, colourless, total immersion.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité