Laboratory bottles, pressure resistant, glass
Fournisseur: NEUBERT VOLUM. GLASSWAERE
0854-22-5045 0854-22-2000 0854-11-0100 0854-11-2000 0854-11-300045 0854-11-050004 0854-11-500045 0854-121000045 0854-16-5045
NEUB0854-22-5045EA 1560 EUR InStock
NEUB0854-22-5045 NEUB0854-22-2000 NEUB0854-11-0100 NEUB0854-11-2000 NEUB0854-11-300045 NEUB0854-11-050004 NEUB0854-11-500045 NEUB0854-121000045 NEUB0854-16-5045
Laboratory bottles, pressure resistant, glass
Flacons Flacons en verre
These bottles are made from pressure resistant borosilicate glass 3.3.
  • Without cap
  • Without spout
Pressure resistant from –1 to 1,5 bar
Certifications: ISO 4796.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité