Biopsy bags, SeeThru
Fournisseur: Simport Scientific
M478-1 M478-2 M478-3
SIMPM478-1EA 922 EUR InStock
SIMPM478-1 SIMPM478-2 SIMPM478-3
Biopsy bags, SeeThru
Sachets Sachets d'échantillonnage
A safe and convenient way to protect your sample during processing.
  • Solvent resistant
  • Available in three sizes
  • Seams are heat-sealed
These sturdy biopsy bags are made of white nylon thin mesh (0,2 mm Ø), reducing the risk of specimen loss during processing. They provide great tissue safety and excellent fluid exchange. In order to ease specimen removal, bags can be peeled open.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité