EDTA sel disodique dihydraté 99.0-101.0% (par analyse complexométrique) USP, BP, Ph. Eur., Qualité Pharmaceutique
Fournisseur: PanReac AppliChem
Attention
Synonyms: Ethylenediaminetetraacetic acid, disodium salt, dihydrate, Ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt dihydrate, Kestranal® 2S dihydrate, Disodium dihydrogen ethylenediaminetetraacetate dihydrate, Ethylenedinitrilotetra-acetic acid disodium salt dihydrate, Ethylenediaminetetraacetic acid disodium dihydrate, Titriplex III, Ethylenediaminetetra-acetic acid disodium salt dihydrate, Kestranal® 2S 2 H2O, Sequestrene Na₂, Edetate disodium dihydrate, Edetic acid disodium salt dihydrate
141669.0416 141669.0914 141669.1211
APPC141669.0416EA 1640 EUR InStock
APPC141669.0416 APPC141669.0914 APPC141669.1211
EDTA sel disodique dihydraté 99.0-101.0% (par analyse complexométrique) USP, BP, Ph. Eur., Qualité Pharmaceutique
EDTA sel disodique dihydraté
Formule: C₁₀H₁₄N₂Na₂O₈·2H₂O
MW: 372,24 g/mol
Point de fusion: 248…254 °C
Numéro MDL: MFCD00150037
Numéro CAS: 6381-92-6
EINECS: 205-358-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2f89002087c5d4d84af5dded62c87287b1774fab&vid=0ef4c3febbcc8a20569606067799db31f2540748&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (Complexometric) 99.0 - 101.0%
Identity According to Pharmacopoeias Passes Test
pH of 5% Solution 4.0 - 5.0
Insoluble Matter in H₂O 0.01%
Loss on Drying at 150 °C (6 Hours) 8.7 - 11.4%
Chloride (Cl) 0.02%
Sulphate (SO₄) 0.1%
Residual Solvents (Ph. Eur./USP) Passes Test
Nitrilotriacetic Acid [(CH₂COOH)₃N] 0.1%
Heavy Metals (as Pb) 0.001%
Ca Passes Test
Fe 0.0005%
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité