Avantor® Alltima HP, HPLC columns, C18-Amide, 3 µm
Fournisseur: VWR
Avantor® Alltima
HICH87722EA 0 EUR InStock
HICH87722 HICH22594 HICH22593 HICH22599 HICH87607
Avantor® Alltima HP, HPLC columns, C18-Amide, 3 µm
Colonnes pour chromatographie
Avantor® Alltima HP columns has polar-embedded phase with extremely low bleed.
  • High resolution for complex samples
  • High purity silica
  • Excellent column stability
These columns combine the selectivity and performance needed to overcome the most challenging separation needs. The low column bleed makes these columns ideal for microbore applications.
These are widely used for basic compounds in neutral to alkaline pH, MS applications.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité