Connector kits for EASY-Column™ capillary HPLC columns
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
SC602 SC601 SC600 SC603
HYPESC602EA 382 EUR InStock
HYPESC602 HYPESC601 HYPESC600 HYPESC603
Connector kits for EASY-Column™ capillary HPLC columns
Raccords et connecteurs
Use these connector kits, sleeves, and tees with EASY-Column™ capillary columns.
  • Zero dead volume connector kits
  • Available for one- and two-column configurations
  • Simple, reproducible setup for on-line LC/MS
Each column delivers excellent chromatographic performance on any nanoscale LC system. At flow rates of nl/min versus ml/min, the EASY-Column offers higher sensitivity with greater signal-to-noise ratio compared to traditional electrospray.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité