Avantor® Alltima HP, HPLC Columns, C18-AQ, 5 µm
Fournisseur: VWR
Avantor® Alltima
HICH87821EA 0 EUR InStock
HICH87821 HICH87820 HICH87819 HICH22546 96344/N 87823/N 87824/N HICH22538
Avantor® Alltima HP, HPLC Columns, C18-AQ, 5 µm
Colonnes pour chromatographie
Avantor® Alltima HP columns combine a range of different phase chemistries with high purity silica. Avantor® Alltima HP columns contain the highest carbon load for superior retention and loadability.
  • High purity silica
  • Excellent column stability
  • Low to no detectable column bleed
  • Multiple selectivity options
These columns are 100% water wettable for applications requiring high aqueous mobile phases.
These columns are combining the selectivity and performance needed to overcome the most challenging separation needs. The low column bleed makes these columns ideal for microbore applications.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité