L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Karl Fischer reagents, buffer for bases, HYDRANAL™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
37859-1L 37859-6X1L
37859-1LEA 109 EUR InStock
37859-1L 37859-6X1L
Karl Fischer reagents, buffer for bases, HYDRANAL™
Réactifs Karl Fischer pour la titration
Liquid buffer medium for Karl Fischer titration in alkaline samples (based on salicylic acid).
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité