Thermal transfer printer labels, type B-489, ToughBond™
Fournisseur: Brady
067103 067105 067106 067108 067099
BRDY067103EA 238.38 EUR InStock
BRDY067103 BRDY067105 BRDY067106 BRDY067108 BRDY067099
Thermal transfer printer labels, type B-489, ToughBond™
Étiquettes
Printable, ultra aggressive polyester labels for thermal transfer printers.
  • Die-cut labels are supplied on a roll
  • Contains some adhesive backed wire marking materials, and also labels that are pre-printed with headers or templates
  • Supplied with the ribbon seperate, not in the same enclosure as the tape/sleeves
This material is UL and CSA approved with its respective ribbon. See the recommended ribbon series for the appropriate ribbon to use.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité