Thermal transfer printer labels, type B-480, MetaLabel
Fournisseur: Brady
104185 104186 104195 104197
BRDY104185EA 562.02 EUR InStock
BRDY104185 BRDY104186 BRDY104195 BRDY104197
Thermal transfer printer labels, type B-480, MetaLabel
Étiquettes
These labels coupled with Brady's IP™ Thermal Transfer Printing System, are the only metallic product available for hassle-free printing.
Supplied with an industrial-strength adhesive, as well as the Mondo Bondo™ adhesive, you can trust these labels in dirty, oily environments, and you can easily wipe clean the label front.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité