Two-way adaptors, PEEK™
Fournisseur: Diba Industries
Omnifit®
OMNI002352EA 26 EUR InStock
OMNI002352 OMNI002306
Two-way adaptors, PEEK™
Raccords et connecteurs
Omnifit® threaded adaptors are a useful range of problem solving parts that enable to convert thread sizes quickly and easily, accepting a ¹/₄"-28 UNF male fitting at one end and a range of male and female thread types at the other.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité