Total organic carbon standards, according to ISO/CEN EN1484, Supelco®
Fournisseur: Merck
Supelco®
76067-500ML-FEA 163 EUR InStock
76067-500ML-F 76067-250ML-F
Total organic carbon standards, according to ISO/CEN EN1484, Supelco®
Étalons Étalons pour l'analyse environnementale
  • Stabilized
  • Limited shelf life, expiry date on the label
Attention: Storage temperature: 2…8 °C
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité