Labels for LaserTab® laser printer, yype B-773
Fournisseur: Brady
014393 029751 014394 014395 014396 014936 029688 029749 029750 029839 029860 029864
BRDY014393EA 455.12 EUR InStock
BRDY014393 BRDY029751 BRDY014394 BRDY014395 BRDY014396 BRDY014936 BRDY029688 BRDY029749 BRDY029750 BRDY029839 BRDY029860 BRDY029864
Labels for LaserTab® laser printer, yype B-773
Étiquettes
Blank, printable polyester labels for Laser printers.
  • Designed to be printed with a Laser or InkJet printer
  • Available blank or pre-printed with a template or header
  • Supplied on 203,2×254 mm or A4 209,8×297,2 mm sheets
This material is a UL recognised component and CSA accepted material when printed with designated laser printer toners. See UL file MH17154 and CSA Acceptance Record LS41833 for specific details.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité