Rappaport Vassiliadis broth, modified, suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
Fournisseur: Merck
SIAL17173-500GEA 111 EUR InStock
SIAL17173-500G
Rappaport Vassiliadis broth, modified, suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
Milieux pour microbiologie Milieux pour microbiologie déshydratés
Used as a selective enrichment medium for the isolation of Salmonella species from food and environmental specimens.
  • pH: 5,2 ±0,2 (25 °C)
  • Limited shelf life
Contains papaic digest of soyabean meal 5 g/1110 ml; Sodium chloride 8 g/1110 ml; Monopotassium phosphate 1,6 g/1110 ml; Magnesium chloride anhydrous 18,7 g/L (is equivalent to 40 g/1110 ml Magnesium chloride hexahydrate) and malachite green 0,04 g/1110 ml.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité