LED illuminator
Fournisseur: Zeiss
ZEIS4239049902000EA 658 EUR InStock
ZEIS4239049902000
LED illuminator
Éclairages Éclairage LED
LED illuminator for transmitted light for direct attachment to the condenser carrier.
Contains sliders with diffusion disk with 10° divergence angle for visual observation and with 80° divergence angle for documentation. Slider can also be used as shutter against interfering autofluorescence of the LEDs in epi-fluorescence applications.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité