General purpose thermometers, simple type
Fournisseur: AMARELL, ARNO
G11500-FL G11502-FL G11504-FL G11506-FL G11580-FL
AMARG11500-FLEA 6.5 EUR InStock
AMARG11500-FL AMARG11502-FL AMARG11504-FL AMARG11506-FL AMARG11580-FL
General purpose thermometers, simple type
Thermomètres Thermomètres analogiques
These simple type general purpose thermometers have a solid stem with ring at top.
  • Durable pigment, low cost type
  • Total immersion, Ø 6,0 to 7,0 mm
Conditionnement: Packed in a transparent square plastic case.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité