Partial immerstion thermometers
Fournisseur: AMARELL, ARNO
G11610-FL G11612-FL G11616-FL G11666-FL
AMARG11610-FLEA 7 EUR InStock
AMARG11610-FL AMARG11612-FL AMARG11616-FL AMARG11666-FL
Partial immerstion thermometers
Thermomètres Thermomètres analogiques
Thermometers are permanently marked.
  • Celsius scale
  • Partial immersion
  • Yellow back
Immersion depth: 76 mm.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité