L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Multicolour effect pigments, Colorstream®
Fournisseur: Merck
1.40648.1000 1.40648.9015
1.40648.1000EA 0 EUR InStock
1.40648.1000 1.40648.9015
Multicolour effect pigments, Colorstream®
Contrôle des revêtements
Colorstream® multicolor effect pigments add dimensions to styling possibilities: They can change colour with the angle of observation, allowing innovative shades and new designs with that extra something.
  • Limitless styling possibilities with ever-changing highlights
  • Iridescent colour gradients
  • Unexpected changes that capture attention
Suitable for flexo/offset coating, gravure, screen and for all plastic applications. Available with a special weather treatment, they add that special something to cars and architecture and more.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité