Self-laminating Polyester Cryogenic Laboratory Labels, M211 and M210
Fournisseur: Brady
110933 110932 110931
817-0114EA 50.04 EUR InStock
817-0114 817-0113 817-0112
Self-laminating Polyester Cryogenic Laboratory Labels, M211 and M210
Étiquettes
Printable high-performance laboratory self-laminating polyester.
  • Matt finish
  • Ultra-thin construction prevents jamming in racks and centrifuges
Suitable for liquid nitrogen application if material is wrapped around itself.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité