Poly(acrylic acid), M.W. 1080000 (MN 135000) étalon secondaire
Fournisseur: Thermo Scientific
178060100 178060010
ACRO178060100EA 256 EUR InStock
ACRO178060100 ACRO178060010
Poly(acrylic acid), M.W. 1080000 (MN 135000) étalon secondaire
Poly(acrylic acid)
Formule: C₃H₄O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00084394
Numéro CAS: 9003-01-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤10 %
Solubility (2.5 % in pyridine) clear colorless to light yellow
HPLC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité